Mirovolumen UV/VIS Spektralphotometer, NanoDrop™ Eight
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NanoDrop™ Eight
732-3808EA 0 EUR InStock
732-3808
Mirovolumen UV/VIS Spektralphotometer, NanoDrop™ Eight
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das NanoDrop Eight 8-kanal-UV/VIS-Spektralphotometer ist die nächste Generation des NanoDrop 8000 mit verbesserter Hardware und den besten Softwarefunktionen des Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC Spektralphotometers (Acclaro Contaminant Identification).
  • Messung von acht Proben in nur 20 Sekunden: 96 Proben in weniger als 6 Minuten
  • Integrierte Autostart-Funktion für einfachste Bedienung und höchste Messgeschwindigkeit
  • Acclaro™-Modul zur schnellen und präzisen Analyse des Absorptionsspektrums und Identifizierung von Verunreinigungen in der Probe
  • Identifizierung und Korrektur von DNA/RNA-Kontaminationen in Echtzeit
  • Patentiertes Probenhaltesystem ermöglicht Absorptionsmessungen bis 10 000 ng/µl dsDNA in nur 1 µl Probenvolumen ohne Küvetten
Vorkonfigurierte Methoden für DNA, Protein A280, Microarray, Proteine und Markierung, Pierce 660, Bradford, BCA und Lowry.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge