Agarose LM, molecular biology grade, Axygen®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AGR-LM-1001 AGR-LM-501
AXYGAGR-LM-1001EA 7060 EUR InStock
AXYGAGR-LM-1001 AXYGAGR-LM-501
Agarose LM, molecular biology grade, Axygen®
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Axygen® Agarose Low Melting (LM) ist eine niedrig schmelzende Agarose, die die Rückgewinnung unbeschädigter Nukleinsäuren unterhalb ihrer Denaturierungstemperatur ermöglicht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..