ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S3, jo_Clean Low, Jori
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12641/36 12641/37 12641/38 12641/39 12641/40 12641/41 12641/42 12641/43 12641/44 12641/45 12641/46 12641/47 12641/48 12651/36 12651/37 12651/38 12651/39 12651/40 12651/41 12651/42 12651/43 12651/44 12651/45 12651/46 12651/47 12651/48
ELTN12641/36EA 55.9 EUR InStock
ELTN12641/36 ELTN12641/37 ELTN12641/38 ELTN12641/39 ELTN12641/40 ELTN12641/41 ELTN12641/42 ELTN12641/43 ELTN12641/44 ELTN12641/45 ELTN12641/46 ELTN12641/47 ELTN12641/48 ELTN12651/36 ELTN12651/37 ELTN12651/38 ELTN12651/39 ELTN12651/40 ELTN12651/41 ELTN12651/42 ELTN12651/43 ELTN12651/44 ELTN12651/45 ELTN12651/46 ELTN12651/47 ELTN12651/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S3, jo_Clean Low, Jori
Schuhe und Stiefel
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • MONO-PU Sohle jo_MONO
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial
  • Frei von Metall und Leder
  • In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich
Hydrophobe Mikrofaserkonstruktion mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige Einlegesohle. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge