ESD safety shoes, lace-up, jo_Free Low, Jori
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12011/36 12011/37 12011/38 12011/39 12011/40 12011/41 12011/42 12011/43 12011/44 12011/45 12011/46 12011/47 12011/48
ELTN12011/36EA 66.9 EUR InStock
ELTN12011/36 ELTN12011/37 ELTN12011/38 ELTN12011/39 ELTN12011/40 ELTN12011/41 ELTN12011/42 ELTN12011/43 ELTN12011/44 ELTN12011/45 ELTN12011/46 ELTN12011/47 ELTN12011/48
ESD safety shoes, lace-up, jo_Free Low, Jori
Schuhe und Stiefel
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
  • Padded tongue
  • Rubber/PU sole jo_ATHLETIC
  • Composite toe cap
  • Metal- and leather-free
Hydrophobised microfibre construction with fabric lining for natural ventilation. Full-length inlay ESD sole. Non-metallic, penetration-resistant midsole.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..