ESD Safety Sandals, Velcro®, Hannah XXTL Low
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
741531/35 741531/36 741531/37 741531/38 741531/39 741531/40 741531/41 741531/42
ELTN741531/35EA 90.9 EUR InStock
ELTN741531/35 ELTN741531/36 ELTN741531/37 ELTN741531/38 ELTN741531/39 ELTN741531/40 ELTN741531/41 ELTN741531/42
ESD Safety Sandals, Velcro®, Hannah XXTL Low
Schuhe und Stiefel
This leather-free ladies' safety sandal is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA). It features a padded tongle, fabric lining and a PU/PU sole, Wellmax Trainers Lady.
  • Microfibre/textile material construction with fabric lining for natural ventilation
  • Full-length inlay sole, ESD PRO Lady Y
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • Steel toe cap
  • Sole core made of Infinergy® by BASF
Colour: Black/red
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S1P SRC, form A
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..