Multicollector, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
R1140-03 R1140-04
BOHLR1140-03EA 142 EUR InStock
BOHLR1140-03 BOHLR1140-04
Multicollector, b.safe
Fittings und Verbinder
Zusammenführen von Kapillaren und Schläuchen von mehreren HPLC-Anlagen in einer Tischdurchführung.
  • Mit einem b.safe Multicollector vervielfachen Sie ganz einfach die Anschlussmöglichkeiten einer b.safe Tischdurchführung
  • Für diese Erweiterung ist keine Änderung der vorhandenen Installation notwendig.
  • Chemisch inert
  • Ableitfähig, um die Entstehung von statischen Aufladungen zu verhindern
Aus ableitfähigem PE-EX, Schraubkappe aus PPS mit Gewinde GL 45, frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX und Außengewinden GL 45. Dient zum Anschluss von bis zu 4More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..