Saint Gobain® Adapter für hygienische Klemmen aus Kunststoff für einzelne Schlauchtüllen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MFLX31512-00EA 55.7 EUR InStock
MFLX31512-00 MFLX31512-01 MFLX31512-02 MFLX31512-03
Saint Gobain® Adapter für hygienische Klemmen aus Kunststoff für einzelne Schlauchtüllen
Fittings und Verbinder
Schnelle und sichere Anschlüsse für hygienische Schläuche sind in zahlreichen Niederdrucklabor-, Biotechnologie- und Pharmaanwendungen von entscheidender Bedeutung. Die Verunreinigung von Flüssigkeiten und Produktverluste durch Leckagen können kostspielig sein. Diese Sanitärarmaturen bieten durch eine Konstruktion mit einem Widerhaken eine hervorragende Verbindung zu Schläuchen und verringern so das Risiko von Leckagen.
  • Konisches Trichterdesign reduziert „Totraum“ für einen außergewöhnlich gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss
  • Glatte Innenfläche verhindert das Einfangen von Partikeln
  • Nahtlose Konstruktion verhindert Kontaminationen, indem sie Lecks und Bereiche mit potenziellem Bakterienwachstum beseitigt
  • Mit einem zusätzlich, flexiblen Schlauch, einer ½“-Hygienedichtung und eine Mini-Tri-Clamp, um die Montage abschließen
Fittings sind in Kynar (PVDF), Polypropylen (PP) und Polysulfon (PS) erhältlich. Diese Materialien sind alle strahlensterilisierbar. Per Gammabestrahlung sterilisieren. Hergestellt aus Materialien, die der USP-Klasse VI entsprechen.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge