Masterflex® Pumpen für mehrere Spritzen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Masterflex®
MFLX74900-15EA 3444.5 EUR InStock
MFLX74900-15 MFLX74900-25 MFLX74900-35
Masterflex® Pumpen für mehrere Spritzen, Avantor®
Pumpen Spritzenpumpen
Sparsam & mit vielen Funktionen.
  • Flussraten von bis zu 147 ml/min pro Spritze
  • Wählen Sie Pumpen, die zwei oder bis zu zehn Spritzen aufnehmen können—ideal zum Pumpen genauer Proportionen
  • Mit der RS-232-Schnittstelle können Sie Pumpen problemlos von Ihrem Computer aus steuern
  • Eine hintergrundbeleuchtete alphanumerische LCD-Anzeige führt Sie durch den Einrichtvorgang
Mit der leicht verständlichen Programmierung per Tastatur ist das System schnell betriebsbereit. Die Infusions-/Rückstrompumpen lassen sich auf Ablaufsequenzen programmieren: entweder Rückstrom gefolgt von Infusion oder Infusion gefolgt von Rückstrom.
Die Pumpen verfügen auch über zwei TTL-Eingänge und zwei TTL-Ausgänge. Die TTL-Eingänge ermöglichen den Einsatz eines Fußschalters oder Prozesstimers zur Steuerung des Pumpenbetriebs. Verwenden Sie TTL-Ausgänge für das 5V-Signal und die Laufanzeige.
Für diese Modelle ist eine mehrstufige Programmierung verfügbar. Zur Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge