Masterflex® Pumpen für mehrere Spritzen, Multi-Step, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Masterflex®
MFLX74900-65-EUEA 5990 EUR InStock
MFLX74900-85-DK MFLX74900-65-IT MFLX74900-65-AU MFLX74900-65-EU MFLX74901-15-UK MFLX74901-05-DK MFLX74900-85-UK MFLB74901-00 MFLX74901-05-AU MFLX74901-15-IL MFLX74901-05 MFLX74901-05-EU MFLX74901-15-IT MFLX74900-65-DK MFLX74900-85-IL MFLX74901-15-CH MFLX74901-15-IN MFLX74900-85-IN MFLX74900-85-CH MFLX74901-15-EU MFLX74901-05-IL MFLX74900-85-IT MFLX74900-65-UK MFLX74900-85-EU MFLX74901-05-IT MFLX74901-15-AU MFLX74901-05-CH MFLX74901-05-IN MFLX74900-85-AU MFLB74900-85 MFLB74900-65 MFLB74900-80 MFLA74900-85 MFLX74901-15 MFLB74900-60 MFLX74900-65-CH MFLX74900-65-IN MFLX74900-65 MFLX74901-05-UK MFLX74901-15-DK MFLX74900-65-IL
Masterflex® Pumpen für mehrere Spritzen, Multi-Step, Avantor®
Pumpen Spritzenpumpen
Ideal für Niederdruckanwendungen mit geringem Durchsatz, bei denen es auf Präzision ankommt.
  • Durchflussbereich von 0,05 µL/min bis zu 70.56 ml/min
  • Mit dem integrierten Programm kann man bis zu acht Befehle eingeben, um eine Vielzahl von Funktionen auszuführen – Befehle können bis zu zehn Mal wiederholt werden; Alle Einstellungen werden im nichtflüchtigen Speicher gespeichert
  • Eine hintergrundbeleuchtete alphanumerische LCD-Anzeige führt Sie durch den Einrichtvorgang
Programm Flussrate, Halten, Pause und Richtungswechsel; jeder Befehl kann auf eine 12-stündige Laufzeit programmiert werden. Die Infusions-/Rückstrompumpen lassen sich auf Ablaufsequenzen programmieren: entweder Rückstrom gefolgt von Infusion oder Infusion gefolgt von Rückstrom. Ch
Lieferumfang: Enthält ein 6-ft langes Kabel mit geerdetem Stecker (U.S.-Standardstecker an 115-VAC-Modellen und europäischer Stecker bei 230-VAC-Modellen).
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge