Masterflex® I/P® Mehrkanal Pumpensysteme mit Fester Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
07588-80
MFLX07588-90EA 6890 EUR InStock
MFLX07588-90 MFLX07588-80 MFLX07588-87 MFLX07588-97
Masterflex® I/P® Mehrkanal Pumpensysteme mit Fester Drehzahl, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Einfache Bedienung und schont
das Budget.
  • Flussrate bis zu 2.2 LPM pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit und Schlauchgröße ab
  • Der Antrieb ist entweder mit 3 oder 4 I/P® Easy-Load®-Pumpenköpfen ausgestattet
  • System in beide Richtungen mit einem kombinierten Ein-/Aus-/Umkehrschalter spülen oder pumpen
Diese Antriebe mit fester Drehzahl sind gemäß IP55 vor Staub und Wasser geschützt. Bei den Pumpensystemen haben Sie die Wahl zwischen drei oder vier Kanälen, die über einen einzigen umkehrbaren Motor mit fester Drehzahl gesteuert werden.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge