Masterflex® Fittings, Schlauchnippel auf Gewinde, Gerade, Antimikrobielles Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
06368-32
MFLX06368-33EA 23.2 EUR InStock
MFLX06368-33 MFLX06368-32
Masterflex® Fittings, Schlauchnippel auf Gewinde, Gerade, Antimikrobielles Polypropylen, Avantor®
Fittings und Verbinder
Fittings nutzen den natürlichen Schutz von Silber (Ag), um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Verhindert das Wachstum von Bakterien, Pilzen, Schimmel und Mehltau
  • NSF 51, 61 und FDA-konform
Diese Schlauchnippel-Fittings bieten Schutz für die Anschlüsse bei Anwendungen, bei denen das Wachstum von Mikroorganismen wahrscheinlich ist. Mithilfe der AgION™-Technologie hemmen die Fittings das Wachstum von Mikroorganismen auf der Oberfläche der Armatur. Der Silberschutz ist nicht temperaturempfindlich und bleibt über einen langen Zeitraum wirksam. Die Behandlung durch Silber verunreinigt Ihre Probe nicht und schützt Ihre Probe daher nicht vor mikrobiellem Wachstum, sondern nur die Oberfläche des Fittings. Verwenden Sie diese Anschlüsse mit dem antimikrobiell geschützten Schlauch und sorgen Sie für ein sorgenfreies System.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge