Masterflex® Infusionsspritzenpumpen, Hochdruck, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
74903-10
MFLX74903-00EA 5970 EUR InStock
MFLX74903-00 MFLX74903-16 MFLX74903-10
Masterflex® Infusionsspritzenpumpen, Hochdruck, Avantor®
Pumpen Spritzenpumpen
Ideal für Hochdruckanwendungen mit geringem Durchsatz, bei denen es auf Präzision ankommt.
  • Flussraten bis zu 145,5 ml/min
  • RS-232 Anschluss als Schnittstelle an einen entfernten Computer
  • Größer als 100 lb lineare Kraft
Diese Spritzenpumpen haben mehr als das Doppelte der linearen Kraft, die für andere Versionen verfügbar ist. Diese zusätzliche Kraft macht die Pumpe ideal für die Förderung viskoser Flüssigkeiten zu Reaktoren in chemischen Anwendungen Robustes Design der Spritzenhalterung
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge