Seepex Variable-Speed Progressing Cavity Pump Heads and Pumps
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
76804-13 76804-31 76804-40 76804-41 76804-43
MFLX76804-13EA 2830 EUR InStock
MFLX76804-13 MFLX76804-31 MFLX76804-40 MFLX76804-41 MFLX76804-43
Seepex Variable-Speed Progressing Cavity Pump Heads and Pumps
Pumpen Exzenterschneckenpumpen
Excellent chemical resistance, pulseless flow, and low shear.
  • Gentle low-shear fluid transfer capable of pumping small particles without damaging product
  • Pumps can handle a variety of polymers and chemicals—ideal for pharmaceutical and water treatment applications
  • Sanitary models approved for 3A sanitary applications and can be cleaned in place
A
Pump heads can be mounted on a NEMA 56C frame motor. Pump heads can also be directly connected or belt driven by an AC or DC motor, gasoline engine (min. 2 hp), or air motor.
B
Pumps are close-coupled to an ACMore Product Information
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..