Masterflex® Flanschsätze für mechanisch gekoppelte Kreiselpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
70725-70 70725-72
MFLX70725-70EA 594 EUR InStock
MFLX70725-70 MFLX70725-72
Masterflex® Flanschsätze für mechanisch gekoppelte Kreiselpumpen, Avantor®
Pumpen Kreiselpumpen
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe mit Serviceflansch-Kits.
  • Konstruktion aus Edelstahl (SS)
Flanschsätze sind mit Ihren mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 kompatibel.
Lieferumfang: Beinhaltet RF-Gegenflansche aus Edelstahl mit 150#-Gewinde, Dichtungen, Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge