Fast wet transfer system for mini gels, eBlot® L1
Lieferant: Genscript
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L00686 L00724 L00726 L00727
786-0002EA 8210 EUR InStock
786-0002 786-0003 786-0004 786-0005
Fast wet transfer system for mini gels, eBlot® L1
Blotting-Apparate
eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed by GenScript. eBlot® L1 combines the high reproducibility and efficiency of the traditional wet transfer with the speed and convenience of other fast transfer systems. The device allows efficient blot transfer of small, medium and large molecular weight proteins within 9 to 17 minutes.
  • Benefits of eBlot® L1
  • Comprehensive: Outstanding performance for small, medium and large proteins
  • Convenience: Simultaneously
More Product Information
Order Now
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Complete eBlot® L1 transfer kit (PVDF) 1 KIT 786-0005
Hersteller-Artikelnummer:: L00727
Lokale Artikelnummer:: GENSL00727
eBlot® L1 fast transfer device 1 786-0002
Hersteller-Artikelnummer:: L00686
Lokale Artikelnummer:: GENSL00686
NC eBlot® L1 transfer kit (excludes NC membrane) 1 KIT 786-0003
Hersteller-Artikelnummer:: L00724
Lokale Artikelnummer:: GENSL00724
PVDF eBlot® transfer kit (excludes PVDF membrane) 1 KIT 786-0004
Hersteller-Artikelnummer:: L00726
Lokale Artikelnummer:: GENSL00726
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..