3-(4-Hydroxyphenyl)-7-chromanol ≥99,0% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45405-1MG 45405-5MG
SIAL45405-1MGEA 482 EUR InStock
SIAL45405-1MG SIAL45405-5MG
3-(4-Hydroxyphenyl)-7-chromanol ≥99,0% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
(+/-)-Equol
Metabolite of daidzein. Weak estrogenic agonist, and competitive inhibitor of 17β-estradiol at the estradiol receptor.
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00016662
CAS-Nummer: 94105-90-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge