Fipronil
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
465570050 465570250 465571000
ACRO465570050EA 57.5 EUR InStock
ACRO465570050 ACRO465570250 ACRO465571000
Fipronil
Fipronil
Formel: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437.14 g/mol
Melting Pt: 200°C…201°C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00867812
CAS-Nummer: 120068-37-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13.4115
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 2%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge