Maltodextrin 12
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
466680010 466680500 466682500
ACRO466680010EA 299 EUR InStock
ACRO466680010 ACRO466680500 ACRO466682500
Maltodextrin 12
Maltodextrin
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.29648 g/mol
Melting Pt: 240°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00146679
CAS-Nummer: 9050-36-6
EINECS: 232-940-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 7.0%
pH 4.0 to 6.0 (1%, H2O)
Dextrose equivalent 9.0 to 15.0
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge