L-Erythrulose
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
467300250 467301000
ACRO467300250EA 94.7 EUR InStock
ACRO467300250 ACRO467301000
L-Erythrulose
L-Erythrulose
Formel: C₄H₈O₄
MW: 120.12 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004703
CAS-Nummer: 533-50-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green to brown viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 76.0%
Water ≤ 24.0%
Sulfated ash ≤ 4.5%
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge