4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: ALFA (AESAR)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H55315.14EA 234 EUR InStock
H55315.14 H55315.03 H55315.06
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat 97%
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat
Formel: C₆H₄BF₄N₃O₂
MW: 236,92 g/mol
Melting Pt: 144…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012005
CAS-Nummer: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
UN: 2923
ADR: "8",III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Minimum 97
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge