4-Methyltetrahydropyran 95% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
467320010 467320025 467321000
ACRO467320010EA 40.9 EUR InStock
ACRO467320010 ACRO467320025 ACRO467321000
4-Methyltetrahydropyran 95% stabilisiert
4-Methyltetrahydropyran
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 105 °C
MDL Number: MFCD07783308
CAS-Nummer: 4717-96-8
EINECS: 225-207-5
UN: 2924
ADR: 3.8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Clear colorless
Color ≤10 APHA
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form) liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Stabilizer 20 ppm BHT
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge