n-Heptan ≥99,75%, PRF B&J Brand, erfüllt die Anforderungen von ASTM D2699 und D2700, Burdick & Jackson™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
RS210-19 RS210-204
HONCRS210-19EA 2313.38 EUR InStock
HONCRS210-19 HONCRS210-204
n-Heptan ≥99,75%, PRF B&J Brand, erfüllt die Anforderungen von ASTM D2699 und D2700, Burdick & Jackson™
n-Heptan
Primary Reference Fuels
  • Octane number, the principal performance characteristic of gasoline, is determined through use of certified PRF fuels and a Cooperative Fuel Research (CFR) engine under controlled test conditions
  • used in both research and analytical applications
  • thorough quality control testing to ensure each lot conforms to the specifications defined in ASTM D2699 for Motor Octane Number (MON) and ASTM 2700 for Research Octane Number (RON).
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 6.70 %(V)
Melting Pt: –90.6 °C
Dichte: 0.684 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear, colorless liquid
Color (APHA) < 10
Water (Karl Fischer) < 0.010%
Residue < 10 mg/L
GC Purity > 99.9% n-heptane (n-C7) and C7 isomers
n-Heptane > 99.75%
Iso-Octane < 0.1%
Lead Content < 0.5 mg/L
Sulfur Compounds (as S) < 0.005%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..