Reinraumhandschuhe, Latex, Kimtech™ G3
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
56813 56814 56815 56816
112-6406EA 405 EUR InStock
112-6406 112-6405 112-6404 112-6403
Reinraumhandschuhe, Latex, Kimtech™ G3
Handschuhe
Dieser hochwertige, beidhändig tragbare Handschuh mit strukturierter Handfläche und Fingerspitzen bietet verbesserten Grip und Komfort sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen.
  • Einweg, unsteril
  • Guter Griff und Komfort, verbesserte Tastempfindlichkeit und Leistung
  • Die puderfreie Konstruktion minimiert Kontaminations- und Austrocknungseffekte auf der Haut des Trägers und stellt sicher, dass deren Träger in Reinräumen genauso gut geschützt sind wie ihre Anwendungen und Geräte
  • Rollrand für einfaches Anziehen und bessere Abdichtung mit anderen Kleidungsstücken
Die beidhändig tragbaren Kimtech™ G3 Latex-Reinraumhandschuhe bieten ein verbessertes Tastgefühl und eine verbesserte Leistung, kombiniert mit einer hohen Kontaminationskontrolle, für nahtlosen Schutz, wann und wo es darauf ankommt. Während der Herstellung werden die Handschuhe aus Naturkautschuklatex wiederholt in ultrareinem deionisiertem Wasser gewaschen, um eine konsistente Kontrolle von Partikeln und extrahierbaren Stoffen zu gewährleisten. Die Handschuhe werden in Doopelbeuteln aus Polyethylenmaterialien und in Kartons mit zusätzlicher Auskleidung verpackt, um die Sauberkeit zu gewährleisten.
Kimtech™ G3 Reinraumhandschuhe aus Latex sind unsteril und werden für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher empfohlen. Sie bieten verbesserten Schutz für den Träger und bessere Handhabung selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen.
Strenge Produktentwicklung und -prüfung, kombiniert mit bewährten Herstellungsprozessen, resultieren in Latex-Reinraumhandschuhen, die den meisten regulatorischen Konformitätsvorgaben entsprechen, und die Handschuhe werden mit allen relevanten unterstützenden technischen Informationen geliefert.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ C (K), EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen und VIREN-Schutz
Verpackung: 100 Handschuhe sind doppelt verpackt in einem Beutel, 10 Beutel pro Karton (1000 Handschuhe)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge