Benchtop-Gefriertrocknungssystem Alpha 1-4 LSCplus Universalpaket mit RV8 Vakuumpumpe
Lieferant: Martin Christ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CHRS102141-1EA 23430 EUR InStock
CHRS102141-1
Benchtop-Gefriertrocknungssystem Alpha 1-4 LSCplus Universalpaket mit RV8 Vakuumpumpe
Gefriertrockner
Martin Christ Universalpaket Alpha 1-4 LSCplus mit Vakuumpumpe RV8. Das Gefriertrocknungspaket enthält alles, was Sie für die zur Nutzung benötigen.
  • Benchtop Alpha 1-4 LSCplus Gefriertrocknungsanlage, 230 V, 50 Hz, luftgekühlt, 0,51 kW Kältemaschine, FCKW- und HFCKW-freies Kältemittel mit integrierter Bodenplatte zum direkten Anbau von Trockenkammern oder Zubehör mit einem Durchmesser von 300 mm , Tischplatte, Eiskondensator, Eiskondensatorkammer und Abtauwasser- und Entlüftungsventil komplett aus Edelstahl, Eiskapazität max. 4 kg, Eiskondensatorleistung max. 3 kg/24 h, Eiskondensatortemperatur ca. -55 °C, Eiskondensatorkammer 6,5 Liter, ausgestattet mit Heißgasabtauung, senkrechte Anordnung, geeignet für den Einsatz von Zubehör zum Einfrieren und Trocknen in einem Bereich von ca. -25 bis +60 °C, inklusive Vakuumsensor
  • Ausgestattet mit LSCplus-Systemsteuerung (Lyo-Screen-Control plus): VGA-TFT-Farbdisplay, grafikorientierte Bedienoberfläche mit Touchscreen, übersichtliche, intuitive Bedienoberfläche mit Schnellzugriff auf wesentliche Prozessdaten, grafische Darstellung der Trocknungsprogramme wie von der bekannt Software Christ LPCplus, Datenspeicherung auf USB (optional), mehrsprachige Benutzeroberfläche, Passwortschutz, Anzeige von Wartungsintervallen
  • Erweiterungseinheit HED-16 LSCplus zur Erweiterung der Systeme Alpha 1-4 LSCplus und Alpha 2-4 LSCplus und Beta 1-8 LSCplus und Beta 2-8 LSCplus zur elektrischen Beheizung von Regalen, sowie zur Messung der Probentemperatur inkl. Produkt Sensor
  • Vakuumschlauch inkl. Standard-Flanschanschlüsse DN 25/25 ISO-KF zum externen Anschluss der Vakuumpumpe
  • WST-Grundplatte für Gefriertrocknungssysteme der Serien Alpha LSCplus, Beta LSCplus, Gamma LSCplus und Delta LSCplus, Einsatz bei Trocknung außerhalb der Eiskondensatorkammer (Zweikammerverfahren)
  • 3 unbeheizte Edelstahlböden Ø 265 mm, Abstand zwischen den Böden 79 mm, Trockenschrank werden benötigt
  • Acrylglas-Trockenkammer Ø 300 mm, lichte Höhe 295 mm, zur Aufnahme von Tellerhorden, 12 Anschlüsse für Gummiventile, Außenmaße: Ø×Höhe: 300×335mm
  • Gummiventil zum Anschluss von Behältern, mit DIN-Innenschliff NS 29/32 oder Verteiler
  • RV8 Vakuumpumpe 115-230V, 50/60 Hz, inkl. Ölnebelfilter hat ein Saugvermögen von 8,5 m³/h, inkl. Kleinflanschanschlüsse, Vakuumschlauch wird benötigt
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge