Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-422 Serie
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11-422/10 11-422/7 11-422/8 11-422/9
ANSE11-422/10EA 183 EUR InStock
ANSE11-422/10 ANSE11-422/7 ANSE11-422/8 ANSE11-422/9
Schnittfeste Industriehandschuhe, HyFlex® 11-422 Serie
Handschuhe
Mit den fingerlosen Handschuhspitzen des Daumens und zweier Finger können Arbeiter ein Höchstmaß an Fingerfertigkeit für die heikelsten und kompliziertesten Aufgaben bewahren. Eine schnittfeste Einlage schützt den Rest der Hand und Finger vor leichten Schnitten beim Arbeiten an scharfen Kanten und Ecken.
  • Schnittschutz und Fingerfertigkeit
  • Silikonfrei
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • Palm-Fit-Beschichtung
Nahtloses Strickfutter aus Hochleistungs- und gut sichtbaren Fasern für erhöhte Sicherheit und Schnittschutz. Umweltfreundliche Beschichtung auf Wasserbasis. Kurzzeitig kontakthitzebeständig bis 100 °C. Dieser Handschuh verfügt über einen Anzeigeknopf (orange), der zu einer Reihe von Farbcodes gehört, um den Schnittgrad des Handschuhs leicht zu erkennen; 1 (grün), 3 (orange), 5 (rot).
Recommended for: Assembly of parts, electrical equipment operation and switching, press work.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X32B), Cat. II
Food contact approved
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge