Standard coveralls with collar, BioClean-D™
Lieferant: Nitritex
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S-BDCCT-3XL S-BDCCT-4XL S-BDCCT-5XL S-BDCCT-6XL S-BDCCT-7XL
NITRS-BDCCT-3XLEA 278 EUR InStock
NITRS-BDCCT-3XL NITRS-BDCCT-4XL NITRS-BDCCT-5XL NITRS-BDCCT-6XL NITRS-BDCCT-7XL
Standard coveralls with collar, BioClean-D™
Einweg-Kleidung
Sterile, disposable coverall with collar for protection against chemicals.
  • Anti-static, lightweight, low-linting Cleantough material
  • Thumb loops to ensure a secure hold
  • Zip with sealable cover
  • Elasticated back, cuffs, and ankles
The BioClean-D Coverall with collar features a front zip with protective flap, elasticated back, cuffs and ankles, and thumb loops to ensure a secure hold. The anti-static, lightweight, low-linting CleanTough material provides comfort and protection from a range of chemicals.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..