Chlormethyl-chlorsulfat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR13650-5G OR13650-100G OR13650-25G
APOSOR13650-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR13650-5G APOSOR13650-100G APOSOR13650-25G
Chlormethyl-chlorsulfat
Chloromethyl chlorosulphonate
Formel: CH₂Cl₂O₃S
MW: 164.98 g/mol
Siedepunkt: 45…50/10mm °C
Dichte: 1.631 g/cm³
MDL Number: MFCD00041547
CAS-Nummer: 49715-04-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge