PURELL® Desinfektionstücher für Oberflächen
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
95102-12-EEU 95104-06-EEU 95600-04-EEU
115-2998EA 96 EUR InStock
115-2998 115-2999 GOJO95600-04-EEU
PURELL® Desinfektionstücher für Oberflächen
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Schnell wirkende und schnell trocknende Tücher mit breitem bakterizidem, fungizidem, mykobakterizidem und viruzidem Spektrum für nicht poröse Oberflächen und Materialien.
  • Speziell für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt entwickelt
  • Besteht den Verunreinigungstest für Lebensmittel gemäß Tetrad Test ASTM International E3009-15
  • Gebrauchsfertige Formel, kein Ausspülen erforderlich, hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen
  • Auf nicht porösen Oberflächen gemäß EN 16615 unter realen Bedingungen getestet, dem Goldstandard für Tüchertests
  • Kompatibel auf den
More Product Information
Order Now
PRODUKT
There are currently no products available to your organization.
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..