2-(3,4-Dichloro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD00799699-1G BD00799699-100
BLDPBD00799699-1GEA 176 EUR InStock
BLDPBD00799699-1G BLDPBD00799699-100
2-(3,4-Dichloro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(3,4-Dichloro-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₃H₁₇BCl₂O₃
MW: 302.99 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22415026
CAS-Nummer: 2121513-28-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge