5-Ethynylpyridine-3-carboxylic acid 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD00829416-1G BD00829416-250
BLDPBD00829416-1GEA 151 EUR InStock
BLDPBD00829416-1G BLDPBD00829416-250
5-Ethynylpyridine-3-carboxylic acid 95%
5-Ethynylpyridine-3-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147.1308 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18207405
CAS-Nummer: 1211533-87-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge