(5-Fluoro-2-nitrophenyl)methanamine hcl 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD00862502-250 BD00862502-1G
BLDPBD00862502-250EA 378 EUR InStock
BLDPBD00862502-250 BLDPBD00862502-1G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)methanamine hcl 95%
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)methanamine hcl
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₈ClFN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194381
CAS-Nummer: 1214366-45-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge