3-(Oxan-4-yl)phenol 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD00873806-100 BD00873806-1G
BLDPBD00873806-100EA 232 EUR InStock
BLDPBD00873806-100 BLDPBD00873806-1G
3-(Oxan-4-yl)phenol 95%
3-(Oxan-4-yl)phenol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.2300 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21099827
CAS-Nummer: 1353854-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge