(R)-2-(2,5-Dichlorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD00882133-1G BD00882133-100
BLDPBD00882133-1GEA 959 EUR InStock
BLDPBD00882133-1G BLDPBD00882133-100
(R)-2-(2,5-Dichlorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
(R)-2-(2,5-Dichlorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₁Cl₂N·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26583830
CAS-Nummer: 2241594-21-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge