3-Amino-1-phenylbutan-2-one hydrochloride 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01042965-250 BD01042965-100
BLDPBD01042965-250EA 182 EUR InStock
BLDPBD01042965-250 BLDPBD01042965-100
3-Amino-1-phenylbutan-2-one hydrochloride 95%
3-Amino-1-phenylbutan-2-one hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₄ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20134012
CAS-Nummer: 191104-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge