3-Amino-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-chromen-2-one 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01104706-250 BD01104706-100
BLDPBD01104706-250EA 462 EUR InStock
BLDPBD01104706-250 BLDPBD01104706-100
3-Amino-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-chromen-2-one 97%
3-Amino-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-chromen-2-one
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₅H₁₈BNO₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32644527
CAS-Nummer: 2828431-91-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge