5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01131589-100 BD01131589-250
BLDPBD01131589-100EA 338 EUR InStock
BLDPBD01131589-100 BLDPBD01131589-250
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30725597
CAS-Nummer: 936220-73-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge