4-Cyanophenyl trifluoromethanesulphonate 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01185283-25G BD01185283-100
BLDPBD01185283-25GEA 950 EUR InStock
BLDPBD01185283-25G BLDPBD01185283-100
4-Cyanophenyl trifluoromethanesulphonate 98%
4-Cyanophenyl trifluoromethanesulphonate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₄F₃NO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00973310
CAS-Nummer: 66107-32-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge