1-(Bromomethyl)-4-isopropylbenzene 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01400132-5G BD01400132-1G
BLDPBD01400132-5GEA 26 EUR InStock
BLDPBD01400132-5G BLDPBD01400132-1G
1-(Bromomethyl)-4-isopropylbenzene 96%
1-(Bromomethyl)-4-isopropylbenzene
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.118 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03427264
CAS-Nummer: 73789-86-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge