4,4'-Di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,1'-biphenyl 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01438728-250 BD01438728-1G
BLDPBD01438728-250EA 133 EUR InStock
BLDPBD01438728-250 BLDPBD01438728-1G
4,4'-Di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,1'-biphenyl 95%
4,4'-Di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,1'-biphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₆H₁₂N₆
MW: 288.30 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1642849-37-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge