1-Tetradecyl-3-methylimidazoliumchlorid 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD01462360-5G BD01462360-100
BLDPBD01462360-5GEA 8 EUR InStock
BLDPBD01462360-5G BLDPBD01462360-100
1-Tetradecyl-3-methylimidazoliumchlorid 95%
1-Tetradecyl-3-methylimidazoliumchlorid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₈H₃₅ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427607
CAS-Nummer: 171058-21-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge