Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD10016-100G BD10016-25G
BLDPBD10016-100GEA 117 EUR InStock
BLDPBD10016-100G BLDPBD10016-25G
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010844
CAS-Nummer: 37622-90-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge