5-Nitrobenzo[d]thiazole 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD105032-1G BD105032-100MG
BLDPBD105032-1GEA 37 EUR InStock
BLDPBD105032-1G BLDPBD105032-100MG
5-Nitrobenzo[d]thiazole 97%
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C7H4N2O2S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085891
CAS-Nummer: 2942-07-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge