3-Nitro-p-kresol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD10533-10G BD10533-25G
BLDPBD10533-10GEA 10 EUR InStock
BLDPBD10533-10G BLDPBD10533-25G
3-Nitro-p-kresol 98%
3-Nitro-p-kresol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007244
CAS-Nummer: 2042-14-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge