5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD107381-100G BD107381-25G
BLDPBD107381-100GEA 7 EUR InStock
BLDPBD107381-100G BLDPBD107381-25G
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 97%
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₆O₇S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007495
CAS-Nummer: 6362-79-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge