6-(Brommethyl)-2-methylchinolin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD107670-5G BD107670-1G
BLDPBD107670-5GEA 659 EUR InStock
BLDPBD107670-5G BLDPBD107670-1G
6-(Brommethyl)-2-methylchinolin 98%
6-(Bromomethyl)-2-methylquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₀BrN
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06658974
CAS-Nummer: 141848-60-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge