3,5-Bis(trifluormethyl)phenol 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD10848-100G BD10848-25G
BLDPBD10848-100GEA 112 EUR InStock
BLDPBD10848-100G BLDPBD10848-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₄F₆O
MW: 230.11 g/mol
Siedepunkt: 176
Melting Pt: 21
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000386
CAS-Nummer: 349-58-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge