4-Chlor-2-methoxybenzoesäure 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD11033-100G BD11033-500G
BLDPBD11033-100GEA 97 EUR InStock
BLDPBD11033-100G BLDPBD11033-500G
4-Chlor-2-methoxybenzoesäure 98%
4-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₇ClO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002532
CAS-Nummer: 57479-70-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge