7-Bromo-4-chloro-2-methylquinazoline 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD110357-5G BD110357-100MG BD110357-10G
BLDPBD110357-5GEA 214 EUR InStock
BLDPBD110357-5G BLDPBD110357-100MG BLDPBD110357-10G
7-Bromo-4-chloro-2-methylquinazoline 97%
7-Bromo-4-chloro-2-methylquinazoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₉H₆BrClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09746300
CAS-Nummer: 403850-84-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge