Fmoc-3-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD118169-250MG BD118169-100MG
BLDPBD118169-250MGEA 166 EUR InStock
BLDPBD118169-250MG BLDPBD118169-100MG
Fmoc-3-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-3-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
Formel: C₃₀H₃₂N₂O₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01860734
CAS-Nummer: 266999-24-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge