N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD118476-5G BD118476-25G BD118476-10G
BLDPBD118476-5GEA 84 EUR InStock
BLDPBD118476-5G BLDPBD118476-25G BLDPBD118476-10G
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester 97%
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₈FNO₄
MW: 247.27 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07367993
CAS-Nummer: 203866-18-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge